Fortfahren mit
RAB1048
Human FGF-5 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 539,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... FGF5(2250)
Input:
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 539,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF5(2250)
General description
This ELISA antibody pair detects human FGF-5. Other species are not determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1045RAB1042RAB1043
Gene Information
human ... FGF5(2250)
Gene Information
human ... FGF20(26281)
Gene Information
human ... FGF12(2257)
Gene Information
human ... FGF16(8823)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 32 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 ng/ml
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)