Fortfahren mit
RAB0740
Human THBS1 / Thrombospondin-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 545,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... THBS1(7057)
Input:
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 545,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 ng/mL
standard curve range: 8.19-2000 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... THBS1(7057)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Thrombospondin 1.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1764RAB0465RAB0655
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... THBS1(7057)
Gene Information
human ... COMP(1311)
Gene Information
human ... TIE1(7075)
Gene Information
human ... EPOR(2057)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 ng/mL
standard curve range: 8.19-2000 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.085 ng/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 600 pg/mL
standard curve range: 0.68-500 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 180 pg/mL
standard curve range: 187.5-12000 pg/mL
input
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)