Fortfahren mit
RAB0568
Bovine INS / Insulin ELISA Kit
Synonym(e):
ELISA kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 649,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
bovine ... INS(280829)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
bovine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 649,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
bovine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.5 μIU/mL
standard curve range: 4.69-300 μIU/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... INS(280829)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Bovine Insulin.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0904RAB0521RAB1164
Gene Information
bovine ... INS(280829)
Gene Information
rat ... Ins1(24505)
Gene Information
bovine ... IL2(280822)
Gene Information
bovine ... IL4(280824)
species reactivity
bovine
species reactivity
rat
species reactivity
bovine
species reactivity
bovine
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.5 μIU/mL
standard curve range: 4.69-300 μIU/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 μIU/mL
standard curve range: 4.69–300 μIU/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.2 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)