Fortfahren mit
RAB0467
ELISA-Kit für humanes TIMP-1
for cell and tissue lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 539,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... TIMP1(7076)
Input:
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 539,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 24.69-18000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
General description
Das ELISA-Kit (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanen TIMP-1 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-1) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) Kit ist ein enzymgekoppelter In-vitro-Immunabsorptions-Test für die quantitative Messung von humanem TIMP-1-Zell- und Gewebelysat.
Immunogen
Rekombinantes humanes TIMP1
Application
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Bitte lesen Sie die beiliegenden Informationen zum allgemeinen ELISA-KIT-Verfahren (Sandwich-ELISA, kompetitiver & indirekter ELISA)
Other Notes
Für dieses Produkt ist ein Beispiel-Analysenzertifikat erhältlich.
Bitte geben Sie das Wort Probe in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0469RAB0474RAB0471
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Gene Information
mouse ... Timp1(21857)
Gene Information
human ... TIMP4(7079)
Gene Information
rat ... Timp1(116510)
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 24.69-18000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 28.67-7000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.1-3000 pg/mL
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ELISA-Kit für humanes TIMP-1
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
    SDB
  • 2X Cell Lysis Buffer (Item J)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)