Fortfahren mit
RAB0292
Mouse IL-28A/B ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 533,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... , Ifnl2(282617)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 533,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
UniProt accession no.
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.46-600 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... , Ifnl2(282617)
General description
The Mouse IL-28A/B 5ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Mouse IL-28A/B (IFN-lambda 2/3) in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse IL-28B
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0323RAB0271RAB0260
Gene Information
mouse ... Ifnl3, Ifnl2(282617)
Gene Information
mouse ... Il9(16198)
Gene Information
mouse ... Il1a(16175)
Gene Information
mouse ... Il15(16168)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.46-600 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.0823-60 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 12.23-3000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 500 pg/mL
standard curve range: 0.33-80 ng/mL
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)