Fortfahren mit
RAB0255
Mouse IL-12 P40/70 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 539,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 539,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The Mouse IL-12 (P40/P70) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Mouse IL-12 (P40/P70) in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse IL-12 p40 & p70
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0257RAB0260RAB0271
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... IL12a(16159), IL12b(16160)
Gene Information
mouse ... Il13(16163)
Gene Information
mouse ... Il15(16168)
Gene Information
mouse ... Il1a(16175)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)