Fortfahren mit
RAB0240
Human IGFBP-6 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 545,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IGFBP6(3489)
Input:
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 545,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 150 pg/mL
standard curve range: 82.3-60000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IGFBP6(3489)
General description
The Human IGF-BP-6 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IGF-BP-6 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human IGFBP6
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0232RAB0233RAB0237
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... IGFBP6(3489)
Gene Information
human ... IGFBP1(3484)
Gene Information
human ... IGFBP2(3485)
Gene Information
human ... IGFBP4(3487)
input
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 150 pg/mL
standard curve range: 82.3-60000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 250 pg/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)