Fortfahren mit
RAB0169
Phospho-EGFR (pTyr992) ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr992) in cell and tissue lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 664,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... EGFR(1965)
Input:
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 664,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1965)
General description
The Phospho-EGFR (pTyr992) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
EGFR (pTyr992) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0168RAB0170RAB0166
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)