Fortfahren mit
RAB0012
Phospho-Akt (pSer473) / pan-Akt ELISA Kit
for detection of human, mouse or rat phospho-akt (pSer473) and pan-akt in cell and tissue lysates
Synonym(e):
Akt ELISA Kit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 740,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... AKT1(207)
Input:
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
Species reactivity:
human, mouse, rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 740,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
The Phospho-Akt (pSer473) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Akt (pSer473) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human EGFR
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0011RAB0347RAB0166
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
input
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this kit compatible with RIPA buffer
    1 answer
    1. Yes, RIPA buffer would be a suitable lysis solution for use with this kit.