Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022654403 (NA)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5430/5430R
Parameter:
2,204 × g max. RCF
Feature:
to hold 2 x MTP, PCR, deepwell plates, incl. wind shield, swing bucket rotor, with 2 buckets and lid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
to hold 2 x MTP, PCR, deepwell plates, incl. wind shield, swing bucket rotor, with 2 buckets and lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022654403 (NA)
parameter
2,204 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5430/5430R
General description
- Max. g-force (rcf): 2 204 × g
- Max. speed (rpm): 4 680 rpm
- Max. loading height: 29 mm
- Max. load per bucket: 170 g
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Features and Benefits
- Provide quiet operation due to windshield design
- Rotor with two swing buckets for PCR, module type package (MTP), and deep well plates
- The rotor is compatible with the following plates of height up to 29 mm: Micro test plates, Cell culture plates, Polymerase chain reaction (PCR) plates, Deepwell plates and Slides (with CombiSlide adapter)
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?