Merck
R9002
Ranatensin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
pGlu-Val-Pro-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Phe-Met-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C61H84N16O13S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1281.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6)C(C)C)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C61H84N16O13S/c1-32(2)50(60(89)66-30-49(80)70-45(27-37-29-64-31-67-37)58(87)73-43(25-35-13-8-7-9-14-35)57(86)71-40(52(63)81)22-24-91-6)75-53(82)34(5)68-56(85)44(26-36-28-65-39-16-11-10-15-38(36)39)74-54(83)42(18-20-47(62)78)72-59(88)46-17-12-23-77(46)61(90)51(33(3)4)76-55(84)41-19-21-48(79)69-41/h7-11,13-16,28-29,31-34,40-46,50-51,65H,12,17-27,30H2,1-6H3,(H2,62,78)(H2,63,81)(H,64,67)(H,66,89)(H,68,85)(H,69,79)(H,70,80)(H,71,86)(H,72,88)(H,73,87)(H,74,83)(H,75,82)(H,76,84)/t34-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,50-,51-/m0/s1
InChI key
AUOCWSNQHWTPIJ-JMYPGRSYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)