Direkt zum Inhalt
R8507
Hpa I from Haemophilus parainfluenzae
Restriction Enzyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EG-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
3,000-10,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
HpaI is a restriction endonuclease that is used to cleave DNA at the recognition site 5′-GTT/AAC-3′, generating fragments with blunt ends.
Biochem/physiol Actions
Recognition sequence: 5′-GTT/AAC-3′
Ligation and recutting results: After 2-10-fold Hpa I overdigestion of 1 μg λ DNA substrate, results in 100% cutting, >80% of fragments can be ligated, and >95% recut.
Heat inactivation: Not completely inactivated at 65 °C for 15 minutes.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 50 mM KCl, 0.5 mM EDTA, 5 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% polydocanol, 50% glycerol (v/v) at 4°C
Other Notes
Supplied with 10x Restriction Enzyme Buffer SA (B7531).
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)