Fortfahren mit
R840-05A
Mikrovaskuläre Endothelzellen aus Rattenhirn: RBMVEC, erwachsen
Synonym(e):
RBMVEC cells
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat brain (Sprague Dawley, adult)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat brain (Sprague Dawley, adult)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
RBMVEC von Cell Applications, Inc. bietet ein ausgezeichnetes Modellsystem zur Untersuchung vieler Aspekte der Endothelfunktion und -erkrankung, insbesondere in Bezug auf die Blut-Hirn-Schranke (BHS), einschließlich der Wechselwirkungen zwischen Neuronen, Astrozyten und Endothelzellen, der kognitiven Hirnfunktion, der Suche nach therapeutischen Modulatoren und der Entwicklung von neuartigen Arzneimittelabgabeverfahren zum Überwinden der BHS.
RBMVEC von Cell Applications, Inc. wurde in einer Reihe von Forschungspublikationen eingesetzt, zum Beispiel:
  • Als Goldstandardkontrolle für die Endothelmarkerexpression von VE-Cadherin und CD31 (Johansson 2009)
  • Zur Demonstration eines besseren Eindringens in das Gehirn der kardiovaskulären und Anti-Schlaganfall-Arzneimittel Tanshinone IIA und IIB sowie Cryptotanshinon in Gegenwart von PgP- oder MRP1/2-Inhibitoren (Chen, 2007; Yu, 2007; Zhi-Wei, 2007) oder durch den Einsatz von PEGylierten Goldnanoteilchen (Etame, 2011)
  • Zum Aufzeigen, dass das Entfernen von überschüssigem Glutamat aus dem Blut mittels Glutamatoxaloacetattransaminase mit einer Verringerung des Glutamatspiegels im Gehirn korreliert und Neuroprotektion gegenüber ischämischem Schlaganfall verleiht (Campos, 2011)
  • Gemeinsam mit ebenfalls von Cell Applications, Inc. erworbenen Rattenastrozyten (RA) zur Untersuchung der neuroprotektiven Fähigkeiten von Bioenergiestabilisatoren in einem In-vitro-Schlaganfallmodell (Liu, 2013)
  • Zum Aufzeigen, dass Gallensäuren die Aktivierung von Rac1 und die Phosphorylierung von Okklusionen verursachen, was die gesteigerte Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke bei obstruktiver Cholestase erklärt (Quinn, 2014)
  • Zum Demonstrieren, dass Demenz im Zusammenhang mit Saquinavir bei HIV-positiven Patienten durch Rauchen verschlimmert wird, da sowohl Saquinavir als auch Nikotin störende Auswirkungen auf die BSH haben, die durch eine Verringerung der Notch-4-Expression und eine Erhöhung von ROS ausgelöst werden (Manda, 2010)
  • Zum Aufzeigen, dass die Behandlung mit Connexin43-mimetischem Peptid, das die Funktion der Gap Junction vorübergehend blockiert, vaskuläres Leck reduziert und zur Behandlung von Ischämie des zentralen Nervensystems verwendet werden kann (Danesh-Meyer, 2012)
  • Zum Demonstrieren, dass Sauerstoff- und Glucosemangel ROS, Cytochrom-C-Spiegel und Caspase-3-Aktivität steigern, die Störung von Tight Junctions und die Bildung von Aktinstressfasern einleiten, was zu einem Abbau der BHS führt (Alluri, 2013)
  • Zum Untersuchen der Wechselwirkungen zwischen Neuronen, Astrozyten und Endothelzellen durch das Aufzeigen, dass ein Aussetzen gegenüber metabolischem Stress eine Gewebeplasminogenaktivatorfreisetzung aus Neuronen einleitet, was die AMPK-Aktivierung, Membranrekrutierung von GLUT1 und GLUT1-vermittelter Glucoseaufnahme in Astrozyten und Endothelzellen einleitet, gefolgt von der Synthese und Freisetzung von Milchsäure aus Astrozyten, und dass die Aufnahme dieser Milchsäure über den Monocarboxylattransporter-2 das Überleben von Neuronen fördert (An, 2013)
  • Zur Untersuchung der proapoptotischen und antiangiogenen Rolle von p75NTR in choroidaler Neovaskularisation (Tahiri, 2013)
Application
Endothelgefäßfunktion, Zellsignalisierung, Angiogenese.
Biochem/physiol Actions
Gehirn
Preparation Note
  • 2. Durchgang, >500.000 Zellen in Rattenhirn-Endothelzellen-Basalmedium mit 10 % FBS und 10 % DMSO
  • Kann in mindestens 16 Populationen kultiviert werden
Bitte beziehen Sie sich auf das RBMVEC-Kulturprotokoll.
Analysis Note
Jede Charge wurde auf richtige Morphologie, Populationsdoppelungen, negativ auf HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Mykoplasma, Bakterien und Pilze geprüft.
Other Notes
Rattenhirn-Endothelzellen-Basalmedium mit 10 % FBS und 10 % DMSO
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)