Fortfahren mit
R7391
Unwire full racks, polyketone
Holds 72 x 16-mm tubes, yellow
Synonym(e):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0216, benchtop tube storage, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0216
Feature:
Holds 72 x 16-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
€ 38,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyketone
feature
Holds 72 x 16-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0216
L × W × H
248 mm × 127 mm × 70 mm
color
yellow
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R8016R6141R6766
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
feature
Holds 72 x 16-mm tubes
feature
Holds 72 x 16-mm tubes
feature
Holds 72 x 16-mm tubes
feature
Holds 72 x 16-mm tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0216
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0316
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0116
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
color
yellow
color
blue
color
white
color
orange
L × W × H
248 mm × 127 mm × 70 mm
L × W × H
248 mm × 127 mm × 70 mm
L × W × H
248 mm × 127 mm × 70 mm
L × W × H
248 mm × 127 mm × 70 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)