Fortfahren mit
R7009
Sty I from Escherichia coli strain carrying pST27
buffered aqueous glycerol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.53
EG-Nummer:
MDL number:
Concentration:
10,000 units/mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
10,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Recognition sequence: 5′-C/C(A,T)(T,A)GG-3′
Ligation and recutting results: After 2-10-fold Sty I overdigestion of 1 μg λ DNA substrate, results in 100% cutting, >95% of fragments can be ligated, and >95% recut.
Heat inactivation: Inactivated at 65 °C for 15 minutes.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EDTA, 50 mM KCl, 10 mM 2-mercaptoethanol, 0.1% gelatine (v/v), 0.01% polydocanol (v/v), 50% glycerol (v/v) at 4 °C
Other Notes
Supplied with 10x Restriction Endonuclease Buffer SH (B3657).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)