Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS4284A, Heathrow Scientific
Feature:
Holds 20 x 1-2 mL tubes, Holds 20 x 10 mm tubes
Material:
polypropylene
€ 57,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
description
Autoclavable
feature
Holds 20 x 1-2 mL tubes, Holds 20 x 10 mm tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4284A, Heathrow Scientific
size
211x90x50 mm
color
blue
General description
These racks for 1.5-2.0 mL tubes slide together on both sides to permit the user to attach several for larger experiments. They feature an innovative "hold-it" finger slot on the front, and internal ribbing for stability.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?