Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 299,00 € 209,30 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.120,00 € 784,00 |
Über diesen Artikel
Storage temp.:
2-8°C
€ 209,30
Listenpreis€ 299,00Sparen Sie 30%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Ribonucleic acid (RNA) from torula yeast may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as ribonuclease-A, ribonuclease T1 (RNAase) and bougainvillea xbuttiana antiviral protein 1 (BBAP1).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonukleinsäure aus Torulahefe
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?