Fortfahren mit
R1513
Cryogenic storage rack, stainless steel
Horizontal; 16-shelf for 51/4 × 51/4 × 2 in. boxes
Synonym(e):
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack, Nalgene 5038-4422
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.240,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5038-4422
Feature:
Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
Material:
stainless steel
Packaging:
pack of 2 ea
€ 1.240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
feature
Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4422
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1388R1763R1638
feature
Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
feature
Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
feature
Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
feature
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4422
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4322
manufacturer/tradename
Nalgene® 5036-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0004
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)