Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28IN3O · C4H4O4
Molekulargewicht:
581.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
color
white
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 7 mg/mL, DMSO: 9 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccc(I)cc3
Biochem/physiol Actions
High affinity D4 dopamine receptor ligand.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?