Direkt zum Inhalt
R0281
RNF11 human
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonym(e):
CGI-123, MGC51169, RING Finger Protein 11, SID1669
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli (histidine-tagged)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RNF11(26994)
Biochem/physiol Actions
RNF11 (RING Finger Protein 11) is a RING E3 ubiquitin ligase with potential to mediate ubiquitination and subsequent proteolysis. RNF11 binds numerous proteins in a variety of cellular pathways, including TGFβ and EGFR signaling. RNF11 expression is elevated in breast and prostate cancer. RNF11 may represent an important target for novel cancer therapies.
Physical form
Solution in 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 1 mM DTT, and 30% glycerol (w/v).
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)