Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32N8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.59
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
CYP3cide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2c(cnn2C)-c3nn(C)c4ncnc(N5CC[C@@H](C5)N6CCCCC6)c34
InChI
1S/C26H32N8/c1-18-7-9-19(10-8-18)24-21(15-29-31(24)2)23-22-25(32(3)30-23)27-17-28-26(22)34-14-11-20(16-34)33-12-5-4-6-13-33/h7-10,15,17,20H,4-6,11-14,16H2,1-3H3/t20-/m0/s1
InChI key
WDWIMDKOXZZYHH-FQEVSTJZSA-N
Biochem/physiol Actions
CYP3cide is a mechanism-based inhibitor of cytochrome P4503A4 that can be used to distinguish the contributions of CYP3A4 versus CYP3A5 on drug metabolism. The IC50 values for inhibition of Midazolam 1′-Hydroxylase activity of recombinant CYP3A4 and CYP3A5 by CYP3cide are 0.3 and 17 mM, respectively.
CYP3cide is a mechanism-based inhibitor of cytochrome P4503A4.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?