Merck
PG240200
Glas mit kontrollierten Poren – unbeschichtet
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
Synonym(e):
Glass, controlled-pore
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Silica
matrix active group
polymer
particle size
120-200 mesh
pore size
240 Å nominal diameter
separation technique
size exclusion (SEC)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)