Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.81
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
5996901
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
non-ionic
mol wt
566.81 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, protein quantification: suitable
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?