Fortfahren mit
P9798
Polyethylenimin-aktivierte Ionenaustausch-Filterpatrone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
€ 147,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
€ 147,90
Listenpreis€ 174,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Polyethyleneimine-activated glutaraldehyde-crosslinked (PEI-GTA) affinity filtration cartridges are used in protein chromatography and affinity chromatography.
Other Notes
PVC-Silica-Membranen in Kunststoffgehäusen mit Einlass- und Auslasskanälen
Durchmesser: 50 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2467511.0476557267
description
-
description
powder, 40-200 mesh
description
(strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
description
pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
resin
form
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)