Merck
P9273
Pro-Phe-Arg-7-amido-4-methylkumarin
≥95%
Synonym(e):
PFR-Nmec
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37N7O5 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
635.71
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
form
powder
composition
Peptide content, ≥65%
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@@H](C(NC1=CC=C(C(C)=CC(O2)=O)C2=C1)=O)NC([C@H](CC3=CC=CC=C3)NC(C4NCCC4)=O)=O)=N.CC([O-])=O
InChI
1S/C30H37N7O5.ClH/c1-18-15-26(38)42-25-17-20(11-12-21(18)25)35-28(40)23(10-6-14-34-30(31)32)36-29(41)24(16-19-7-3-2-4-8-19)37-27(39)22-9-5-13-33-22;/h2-4,7-8,11-12,15,17,22-24,33H,5-6,9-10,13-14,16H2,1H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,39)(H4,31,32,34);1H
InChI key
QYFPUTDFLKFOBA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein fluorogenes Substrat für pankreatisches und urinäres Kallikrein.
Application
Pro-Phe-Arg-7-Amido-4-methylcumarin wurde als fluorogenes Substrat für Folgendes eingesetzt:
  • in kinetischen Experimenten zum Messen der Enzymaktivität von Faktor XII
  • zum Messen der Aktivität von erzeugtem Plasma-Kallikrein mit einem Spectramax-Plattenleser
  • zum Bestimmen der Cathepsin-A(CatA)-Inhibitorselektivität gegen verschiedene Proteasen mit einem Tecan Safire 2 Plattenleser
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)