Direkt zum Inhalt
P8584
Kaliumphosphat -Lösung
1.0 M
Synonym(e):
di-Kaliumhydrogenphosphat- -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
1.0 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[O-]P([O-])(O)=O.[K+].[K+]
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium phosphate dibasic solution has been used to prepare convenient stock solution for making phosphate buffers.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)