Merck
P8419
5-n-Propyluracil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
SMILES string
CCCC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-2-3-5-4-8-7(11)9-6(5)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
JHEKLAXXCHLMNM-UHFFFAOYSA-N
Application
5-n-Propyluracil is used as a reagent for the synthesis of anti-HIV drugs of the 5-propyluracil class.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)