Fortfahren mit
P7876
DL-Norephedrin -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
(±)-Phenylpropanolamin -hydrochlorid, DL-Phenylpropanolamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.67
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-826-7
Beilstein/REAXYS Number:
3914299
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
assay
≥99%
form
powder
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES string
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Biochem/physiol Actions
Uneinheitlich agierendes sympathomimetisches Amin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)