Merck
P7209
12-(1-Pyrenyl)-dodecansäure
≥90% (TLC)
Synonym(e):
1-Pyrendodecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.55
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2481235
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
InChI key
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Probe for studying uptake into cultured cells by FCM
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)