Merck
P7158
PTH-arginin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N5OS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCC[C@@H]1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17N5OS.ClH/c14-12(15)16-8-4-7-10-11(19)18(13(20)17-10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2,(H,17,20)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
IXKPSQGERWCHMF-PPHPATTJSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)