Direkt zum Inhalt
P7139
Oleyl palmitate
~99%
Synonym(e):
Palmitic acid oleyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H66O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.89
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
220-817-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)