Fortfahren mit
P7082
Chlorplatinsäure Hexahydrat
BioXtra
Synonym(e):
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat, Platinchlorid Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2PtCl6 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.90
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
241-010-7
MDL number:
Concentration:
≥37.5% Pt (gravimetric)
Form:
powder
Grade:
BioPerformance Certified
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
product line
BioXtra
form
powder
concentration
≥37.5% Pt (gravimetric)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M, clear, orange
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.2%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Pt decorated MoS(2) nanoflakes for ultrasensitive resistive humidity sensor: This study explores the use of chloroplatinic acid hexahydrate as a precursor for depositing platinum on MoS2 nanoflakes, enhancing their performance in humidity sensing applications (Burman et al., 2018).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5775206083254029
description
BioXtra
description
powder and chunks
description
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
description
99.995% trace metals basis
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
≥37.5% Pt (gravimetric)
concentration
≥37.5% Pt (after Reduction with Mg, gravimetric)
concentration
≥37.5% Pt
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder and chunks
form
powder or chunks
form
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, orange
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
solubility
alcohol: soluble
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorplatinsäure Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)