Fortfahren mit
P7032
Pyruvat-Dehydrogenase aus Schweineherz
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
Synonym(e):
PDH, Pig heart pyruvate dehydrogenase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 654,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
Concentration:
≥5.0 mg/mL
€ 346,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
concentration
≥5.0 mg/mL
impurities
polyethylene glycol, trace
foreign activity
α-ketoglutarate dehydrogenase ≤15%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Das Enzym wird in einem primären Enzymassay verwendet, um die Fähigkeit bestimmter Verbindungen zur Reduzierung der PDK-katalysierten (PDK: Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase) PDC-Inaktivierung (PDC: Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex) zu testen.[1]
Pyruvat-Dehydrogenase trägt zur Verknüpfung des Glykolyse-Stoffwechselweges mit dem Zitronensäurezyklus bei und setzt über NADH Energie frei. Es wird verwendet, um zu untersuchen, wie aerobes Training die Pyruvatdehydrogenase beeinflusst [2]. Es wird auch verwendet, um die Interaktion zwischen Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase und dem Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex[3] sowie die Funktion und Regulation des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes zu untersuchen. Das Produkt P7032 wird in einer gepufferten wässrigen Glycerinlösung geliefert und stammt aus einem Schweineherz.
Biochem/physiol Actions
Pyruvat-Dehydrogenase ist an der Decarboxylierung von Pyruvat und der reduktiven Acetylierung von Liponsäure innerhalb des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes (PDC) beteiligt. Die Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase (PDK) inaktiviert die Pyruvat-Dehydrogenase, während die Pyruvat-Dehydrogenase-Phosphatase die Pyruvat-Dehydrogenase[4] aktiviert.
Physical form
Geliefert als 50%ige Glycerinlösung mit ~9 mg/mL Rinderserumalbumin, 30 % Saccharose, 1,5 mM EDTA, 1,5 mM EGTA, 1,5 mM 2-Mercaptoethanol, 0,3 TRITON® X-100, 0,003 % Natriumazid und 15 mM Kaliumphosphat, pH 6,8
Other Notes
Eine Einheit wandelt bei pH 7,4 und 30 °C in Gegenwart von sättigenden Mengen an Coenzym A 1,0 μMol β-NAD in β-NADH pro Minute um.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K1502M2634427211
description
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
description
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
description
buffered aqueous glycerol solution, 600-1000 units/mg protein (biuret)
description
-
specific activity
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
specific activity
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
specific activity
600-1000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥300 units/mg protein
concentration
≥5.0 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
impurities
polyethylene glycol, trace
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.01% PK, MK, ≤0.03% GPT, GOT, ≤0.1% MDH
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi I want to know what is the expiration for this product? e.g. 1 year, 2 years,3 years. Thanks, Aviv.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.