Direkt zum Inhalt
P6861
Standard PCR microtubes
Rigid PCR plate (96 well, low profile)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural , round bottom
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Thermo Scientific AB-0700
technique(s)
PCR: suitable
capacity
0.2 mL
General description
Precision moulded from virgin polypropylene and clean room produced.
Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA contamination.
Skirted low-profile plate
Suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks
0.2 mL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
Sealable using mats, films and foils or cap strips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)