Fortfahren mit
P6740
17-Phenyl-tri-norprostaglandin F-ethyl amide
≥95%, solid
Synonym(e):
Bimatoprost
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H37NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
InChI key
AQOKCDNYWBIDND-FTOWTWDKSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Application
Potent FP prostanoid receptor agonist used in animal models for glaucoma.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Please could you tell me if the 1mg can be used as true value for quantitation purpose ?
    1 answer
    1. Typically, products of this type are packaged at or above the stated quantity. While there is no reported deviation, historical data indicates an overpack quantity of less than 100ug.