Fortfahren mit
P6237
α-Pompilidotoxin
>98%
Synonym(e):
α-PMTX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98%
Form:
solid
Quality Segment
assay
>98%
form
solid
mol wt
1529
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Voltage-gated sodium channel activator
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)