Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.25
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-356-7
Beilstein/REAXYS Number:
1078092
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
InChI
1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
InChI key
HFCYZXMHUIHAQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Thidiazuron wird wie folgt verwendet:
- als Komponente des Proliferationsmediums zum Prüfen seiner Wirkung auf die Proliferation von embryoähnlichen Strukturen aus Triebspitzen nach der Zucht
- als Wachstumsregulator in Murashige-Skoog-Medium (MS-Medium) zum Kultivieren von Nodiensegmenten von Hyssopus officinalis L.-Setzlingen
- als Zytokinin in Induktionsmedien für Experimente mit der Hormonzusammensetzung
Biochem/physiol Actions
Thidiazuron (TDZ) ist ein Pflanzenwachstumsregulator und ein synthetisches Diphenylharnstoff-Zytokinin, das in Mikrovermehrungen als Medienergänzung zu z. B. Murashige-Skoog-Medium eingesetzt wird. TDZ fördert die Pflanzenorganogenese (Triebregeneration) und Pflanzenregeneration. Thidiazuron (TDZ) ermöglicht die Produktion von virusfreien Mutterpflanzen, beschleunigt die Züchtung und stellt neue Genotypen für den Markt bereit. Es wird auch als Phenylharnstoff-Herbizid zur Eindämmung von Unkraut in landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Praktiken eingesetzt. Thidiazuron dient als Pestizid, indem es Photosystem II hemmt.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thidiazuron
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?