Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-818-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
334 °C (lit.)
solubility
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumnitrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?