Direkt zum Inhalt
P5431
Pektolyase aus Aspergillus japonicus
aseptically filled, lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EG-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
aseptically filled
form
lyophilized powder
specific activity
≥2 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
Application
Zur Herstellung von Pflanzenprotoplast für den Zellwandabbau vor der organellen Isolation.
Physical form
Lyophilized powder containing lactose
Preparation Note
Prepared from P 3026
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of galacturonic acid from polygalacturonic acid per min at pH 5.5 at 25 °C.
Reported to contain two types of pectinase, endopolygalacturonase (EC3.2.1.15), endopectin lyase (EC4.2.2.10) and a maceration stimulating factor.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)