Fortfahren mit
P5376
p-Phenylbenzoic acid
Synonym(e):
4-Biphenylcarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
EC Number:
202-203-1
UNSPSC Code:
12352106
Form:
crystals
form
crystals
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)