Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H46O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14O
InChI
1S/C30H46O7/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-23(32)37-26-19(3)29(35)21(24-27(4,5)30(24,26)36)15-20(17-31)16-28(34)22(29)14-18(2)25(28)33/h14-15,19,21-22,24,26,31,34-36H,6-13,16-17H2,1-5H3/t19-,21+,22-,24-,26-,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
LXYSVTVLQYLWKR-LKSXOGJWSA-N
Packaging
Sealed ampule.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?