Merck
P4153
Prednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
≥90%, powder
Synonym(e):
Δ1-Hydrocortisone 21-hemisuccinate, 1,4-Pregnadiene-11β,17,21-triol-3,20-dione 21-hemisuccinate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C25H31O8Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
216-995-1
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥90%
form
powder
color
, White to Light Yellow to Light Beige
solubility
hot water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (Colorless to Light Yellow to Light Brown-Yellow)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8.Na.H/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;;/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);;/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;;/m0../s1
InChI key
HLHQSPQPHMOTMP-FKIWUUNWSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)