Merck
P3405
POPSO
≥99% (titration)
Synonym(e):
Piperazin-1,4-bis-(2-hydroxy-propansulfonsäure) Dihydrat, Piperazin-N,N′-bis-(2-hydroxypropansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22N2O8S2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.42 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
842252
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
7.2-8.5
pKa (25 °C)
7.8
solubility
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
InChI key
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)