Merck
P2959
PD 142,893
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
N-Acetyl-β-Phenyl-D-Phe-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H65N7O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.09
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](NC(C)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
General description
Contains the conserved endothelin sequence, His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp, with His replaced by a bulky aromatic moiety.
Biochem/physiol Actions
Non-selective endothelin receptor antagonist.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)