Merck
P2272
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
liquid, pH 7.2, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
pH
7.2
General description
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride and, in some formulations, it contains potassium chloride and potassium phosphate. The osmolality and ion concentrations of the solutions match those of the human body (isotonic) and are non-toxic to most cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)