Fortfahren mit
P2263
Polyethylenglykol-Bisphenol A Epichlorhydrin-Copolymer
mol wt 15,000-20,000 Da
Synonym(e):
Polyethylenglykol-Verbindung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C15H16O2·C3H5ClO·(C2H4O)n·H2O]x
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
flakes
Quality Segment
mol wt
15,000-20,000 Da
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyethyleneglycol bisphenol A epichlorohydrin copolymer is a polyethylene glycol compound that has been shown to protect the intestinal epithelium against microbial invasion during stress. [1]
Application
Polyethyleneglycol bisphenol A epichlorohydrin copolymer has been used on glioma cells to compare therapeutic strategies for malignant gliomas. [2][3]
Preparation Note
Hergestellt aus 2 Molekülen Polyethylenglykol (Mr ~7000-9000) und einem homobifunktionellen, aromatischen Oxiranspacer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
202509405493405450
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
flakes
form
flakes (or pellets)
form
liquid
form
chunks
mol wt
15,000-20,000 Da
mol wt
average Mn ~2,000
mol wt
average Mn ~377
mol wt
average Mn ~1,075
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How many "moles" of PEG are in Product No. P2263?
    1 answer
    1. A given molecule of Product No. P2263 will have the equivalent of 2 moles of poly(ethyleneglycol).