Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
0.45 μm pore size
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Millipore HVLP04700
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm pore size
General description
Durapore hydrophilic membranes are ideal for clarification of protein solutions. Protein binding is on the order of 1 μg/cm2, two orders of magnitude lower than nylon, nitrocellulose, or PTFE.
Autoclavable to 135°C.
Excellent chemical compatibility (except ketones, esters, amines, trifluoroacetic acid).
Autoclavable to 135°C.
Excellent chemical compatibility (except ketones, esters, amines, trifluoroacetic acid).
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?