Merck
P1849
Pinacidil Monohydrat
Synonym(e):
(±)-N-Cyano-N′-4-pyridinyl-N″-(1,2,2-trimethylpropyl)guanidin Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19N5 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.34
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
O.CC(N\C(Nc1ccncc1)=N\C#N)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H19N5.H2O/c1-10(13(2,3)4)17-12(16-9-14)18-11-5-7-15-8-6-11;/h5-8,10H,1-4H3,(H2,15,16,17,18);1H2
InChI key
AFJCNBBHEVLGCZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potassium channel activator; antihypertensive
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)