Fortfahren mit
P1306
Peptide YY human
≥97% (HPLC), synthetic
Synonym(e):
PYY, Tyr-Pro-Ile-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Asn-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C194H295N55O57
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4309.75
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PYY(5697)
General description
Human peptide YY (PYY) is secreted by mucosal L cells in the distal ileum, colon and rectum. It consists of 36 amino acids. The gene encoding PYY is localized on human chromosome 17q21.1.
Application
Peptide YY human has been used as a supplement in Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI medium) to culture pancreatic duct-derived cells.
Biochem/physiol Actions
Gut hormone that inhibits both secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion. Endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Inhibits secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion;endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Human peptide YY (PYY) has a role in food ingestion, gut motility and insulin secretion. The protein suppresses appetite. It has been associated with obesity and type 2 diabetes. PYY also has a role in energy homeostasis.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8022P5801C9781
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P07492
UniProt accession no.
P68005
UniProt accession no.
P01308
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)