Merck
P0985
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 100 mL
Synonym(e):
885301-0100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
working volume
100 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)